Tisk…
1-BOC-4-CBZ-2-(Hydroxymethyl)piperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR914186-1G OR914186-250MG
APOSOR914186-1GEA 21730 CZK
APOSOR914186-1G APOSOR914186-250MG
1-BOC-4-CBZ-2-(Hydroxymethyl)piperazine 95%
1-BOC-4-CBZ-2-(Hydroxymethyl)piperazine
Vzorec: C₁₈H₂₆N₂O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17676397
CAS číslo: 557056-07-2