Tisk…
1,1-Dioxo-isothiazolidine-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR914154-1G OR914154-5G
APOSOR914154-1GEA 19250 CZK
APOSOR914154-1G APOSOR914154-5G
1,1-Dioxo-isothiazolidine-3-carboxylic acid 97%
1,1-Dioxo-isothiazolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₇NO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369945
CAS číslo: 1146957-01-8