Tisk…
1-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914123-1G OR914123-5G
APOSOR914123-1GEA 6220 CZK
APOSOR914123-1G APOSOR914123-5G
1-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrole
Vzorec: C₁₁H₁₁N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00799565
CAS číslo: 827-60-1