Tisk…
Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutane-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutanecarboxylate
OR914109-1G OR914109-250MG OR914109-5G
APOSOR914109-1GEA 2240 CZK
APOSOR914109-1G APOSOR914109-250MG APOSOR914109-5G
Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutane-1-carboxylate
Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutane-1-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₃BrO₂
MW: 269,134 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18711569
CAS číslo: 1236357-65-5