Tisk…
1-(2-Hydroxyethyl)-4-isopropylpiperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914084-1G OR914084-5G
APOSOR914084-1GEA 6950 CZK
APOSOR914084-1G APOSOR914084-5G
1-(2-Hydroxyethyl)-4-isopropylpiperazine 97%
1-(2-Hydroxyethyl)-4-isopropylpiperazine
Vzorec: C₉H₂₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06740831
CAS číslo: 103069-50-7