Tisk…
1-(2H-Chromen-3-yl)ethanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914081-1G OR914081-5G
APOSOR914081-1GEA 7250 CZK
APOSOR914081-1G APOSOR914081-5G
1-(2H-Chromen-3-yl)ethanone 97%
1-(2H-Chromen-3-yl)ethanone
Vzorec: C₁₁H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01662270
CAS číslo: 51593-70-5