Tisk…
1-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914063-1G OR914063-250MG
APOSOR914063-1GEA 13860 CZK
APOSOR914063-1G APOSOR914063-250MG
1-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanone 95%
1-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanone
Vzorec: C₅H₆N₂O
MW: 110,114 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01336293
CAS číslo: 10199-64-1