Tisk…
[4-(Propan-2-yloxy)phenyl]methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914059-1G OR914059-5G
APOSOR914059-1GEA 7050 CZK
APOSOR914059-1G APOSOR914059-5G
[4-(Propan-2-yloxy)phenyl]methanol 97%
[4-(Propan-2-yloxy)phenyl]methanol
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06202646
CAS číslo: 82657-71-4