Tisk…
(S)-4-Boc-2-(aminomethyl)morpholine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-tert-Butyl 2-(aminomethyl)morpholine-4-carboxylate
OR914006-1G OR914006-250MG
APOSOR914006-1GEA 2780 CZK
APOSOR914006-1G APOSOR914006-250MG
(S)-4-Boc-2-(aminomethyl)morpholine 97%
(S)-4-Boc-2-(aminomethyl)morpholine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11707017
CAS číslo: 879403-42-6