Tisk…
(S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913966-1G OR913966-250MG OR913966-5G
APOSOR913966-1GEA 7250 CZK
APOSOR913966-1G APOSOR913966-250MG APOSOR913966-5G
(S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-one 97%
(S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-one
Vzorec: C₁₀H₁₁NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08436194
CAS číslo: 219821-18-8