Tisk…
3-(Ethylamino)-4-nitrophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913948-10G OR913948-1G OR913948-5G
APOSOR913948-10GEA 21490 CZK
APOSOR913948-10G APOSOR913948-1G APOSOR913948-5G
3-(Ethylamino)-4-nitrophenol 97%
3-(Ethylamino)-4-nitrophenol
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25121745
CAS číslo: 25186-40-7