Tisk…
(S)-3,3,6,6-Tetramethyltetrahydropyrrolo[1,2-c]oxazol-5(3H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913914-1G OR913914-250MG
APOSOR913914-1GEA 25230 CZK
APOSOR913914-1G APOSOR913914-250MG
(S)-3,3,6,6-Tetramethyltetrahydropyrrolo[1,2-c]oxazol-5(3H)-one 95%
(S)-3,3,6,6-Tetramethyltetrahydropyrrolo[1,2-c]oxazol-5(3H)-one
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19382367
CAS číslo: 156088-45-8