tert-Butyl (3S)-3-cyanopiperazine-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR913839-1G
OR913839-250MG
APOSOR913839-1GEA
27910
CZK
APOSOR913839-1G
APOSOR913839-250MG
tert-Butyl (3S)-3-cyanopiperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (3S)-3-cyanopiperazine-1-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₁₇N₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09263269 CAS číslo: 1217650-60-6 |