3-Methoxy-4-methylsulphonylaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR913835-100MG
OR913835-1G
OR913835-250MG
APOSOR913835-100MGEA
8070
CZK
APOSOR913835-100MG
APOSOR913835-1G
APOSOR913835-250MG
3-Methoxy-4-methylsulphonylaniline 95%
3-Methoxy-4-methylsulphonylaniline
Vzorec:
C₈H₁₁NO₃S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13188510 CAS číslo: 75259-31-3 |