(S)-1-N-Benzyl-2-cyano-pyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913834-1G
OR913834-250MG
APOSOR913834-1GEA
11810
CZK
APOSOR913834-1G
APOSOR913834-250MG
(S)-1-N-Benzyl-2-cyano-pyrrolidine 95%
(S)-1-N-Benzyl-2-cyano-pyrrolidine
Vzorec:
C₁₂H₁₄N₂ MW: 186,253 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05864626 CAS číslo: 928056-25-1 |