Tisk…
(S)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913812-1G OR913812-250MG
APOSOR913812-1GEA 2570 CZK
APOSOR913812-1G APOSOR913812-250MG
(S)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid 95%
(S)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00239408
CAS číslo: 70918-54-6