Tisk…
(S)-(1-Benzyl-pyrrolidin-3-yl)-methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-(1-Benzylpyrrolidin-3-yl)methanol
OR913789-1G OR913789-250MG
APOSOR913789-1GEA 3310 CZK
APOSOR913789-1G APOSOR913789-250MG
(S)-(1-Benzyl-pyrrolidin-3-yl)-methanol 95%
(S)-(1-Benzyl-pyrrolidin-3-yl)-methanol
Vzorec: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,269 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09608006
CAS číslo: 78914-69-9