Tisk…
Methyl (3R)-piperidine-3-carboxylate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR913753-1G OR913753-5G
APOSOR913753-1GEA 6750 CZK
APOSOR913753-1G APOSOR913753-5G
Methyl (3R)-piperidine-3-carboxylate 96%
Methyl (3R)-piperidine-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09749870
CAS číslo: 164323-85-7