Tisk…
Methyl (3R)-3-aminobutanoate hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR913686-1G OR913686-25G OR913686-5G
APOSOR913686-1GEA 3340 CZK
APOSOR913686-1G APOSOR913686-25G APOSOR913686-5G
Methyl (3R)-3-aminobutanoate hydrochloride 98%
Methyl (3R)-3-aminobutanoate hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₁NO₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12068616
CAS číslo: 139243-54-2