Tisk…
3,5-Dibromo-4-methoxyaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-dibromo-4-methoxyaniline
OR913648-1G OR913648-5G
APOSOR913648-1GEA 8140 CZK
APOSOR913648-1G APOSOR913648-5G
3,5-Dibromo-4-methoxyaniline
3,5-Dibromo-4-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇Br₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11647741
CAS číslo: 41727-70-2