Tisk…
(R)-1-N-Benzyl-prolinol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913624-1G OR913624-5G
APOSOR913624-1GEA 4960 CZK
APOSOR913624-1G APOSOR913624-5G
(R)-1-N-Benzyl-prolinol 95%
(R)-1-N-Benzyl-prolinol
Vzorec: C₁₂H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03790915
CAS číslo: 182076-49-9