Tisk…
(R)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913611-1G OR913611-250MG
APOSOR913611-1GEA 5060 CZK
APOSOR913611-1G APOSOR913611-250MG
(R)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid 95%
(R)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00239407
CAS číslo: 70918-53-5