Tisk…
(Pyrrol-3-yl)-acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913592-1G OR913592-250MG
APOSOR913592-1GEA 19440 CZK
APOSOR913592-1G APOSOR913592-250MG
(Pyrrol-3-yl)-acetic acid 95%
(Pyrrol-3-yl)-acetic acid
Vzorec: C₆H₇NO₂
MW: 125.125 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800534
CAS číslo: 86688-96-2