Tisk…
(6-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridin-3-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913565-1G OR913565-250MG
APOSOR913565-1GEA 14850 CZK
APOSOR913565-1G APOSOR913565-250MG
(6-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridin-3-yl)methanol 95%
(6-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridin-3-yl)methanol
Vzorec: C₉H₉N₃O
MW: 175,187 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658507
CAS číslo: 748796-38-5