Tisk…
(4-Chloro-2-formyl-phenoxy)-acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913532-1G OR913532-250MG
APOSOR913532-1GEA 18420 CZK
APOSOR913532-1G APOSOR913532-250MG
(4-Chloro-2-formyl-phenoxy)-acetonitrile 95%
(4-Chloro-2-formyl-phenoxy)-acetonitrile
Vzorec: C₉H₆ClNO₂
MW: 195.602 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07431460
CAS číslo: 125418-96-4