Tisk…
5-Bromo-N1-methylbenzene-1,2-diamine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR913515-1G OR913515-250MG OR913515-5G
APOSOR913515-1GEA 1410 CZK
APOSOR913515-1G APOSOR913515-250MG APOSOR913515-5G
5-Bromo-N1-methylbenzene-1,2-diamine 96%
5-Bromo-N1-methylbenzene-1,2-diamine
Vzorec: C₇H₉BrN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11977373
CAS číslo: 337915-79-4