Tisk…
(2-Formylphenoxy)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913452-1G OR913452-5G
APOSOR913452-1GEA 1740 CZK
APOSOR913452-1G APOSOR913452-5G
(2-Formylphenoxy)acetonitrile 97%
(2-Formylphenoxy)acetonitrile
Vzorec: C₉H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01157218
CAS číslo: 125418-83-9