Tisk…
(2-Formyl-5-methoxy-phenoxy)-acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913450-1G OR913450-250MG
APOSOR913450-1GEA 19440 CZK
APOSOR913450-1G APOSOR913450-250MG
(2-Formyl-5-methoxy-phenoxy)-acetonitrile 95%
(2-Formyl-5-methoxy-phenoxy)-acetonitrile
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,183 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14587808
CAS číslo: 108656-11-7