Tisk…
(2-Acetyl-phenoxy)-acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913438-1G
APOSOR913438-1GEA 4040 CZK
APOSOR913438-1G
(2-Acetyl-phenoxy)-acetic acid 95%
(2-Acetyl-phenoxy)-acetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,184 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00118956
CAS číslo: 1878-62-2