Tisk…
2-Chloro-5-ethoxypyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913408-1G OR913408-250MG
APOSOR913408-1GEA 5030 CZK
APOSOR913408-1G APOSOR913408-250MG
2-Chloro-5-ethoxypyridine 95%
2-Chloro-5-ethoxypyridine
Vzorec: C₇H₈ClNO
MW: 157,598 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835252
CAS číslo: 856851-48-4