Tisk…
N-Methyl-4-(pyridin-2-yl)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9134-1G OR9134-250MG
APOSOR9134-1GEA 9330 CZK
APOSOR9134-1G APOSOR9134-250MG
N-Methyl-4-(pyridin-2-yl)benzylamine
N-Methyl-4-(pyridin-2-yl)benzylamine
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08271910
CAS číslo: 869901-08-6
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III