4-Chlorothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913377-1G
OR913377-250MG
APOSOR913377-1GEA
24600
CZK
APOSOR913377-1G
APOSOR913377-250MG
4-Chlorothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 95%
4-Chlorothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Vzorec:
C₈H₃ClN₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08706210 CAS číslo: 63873-61-0 |