Tisk…
2-Ethylamino-3-nitropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913365-1G OR913365-5G
APOSOR913365-1GEA 4770 CZK
APOSOR913365-1G APOSOR913365-5G
2-Ethylamino-3-nitropyridine 98%
2-Ethylamino-3-nitropyridine
Vzorec: C₇H₉N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08692122
CAS číslo: 26820-65-5