Tisk…
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913346-1G OR913346-250MG
APOSOR913346-1GEA 857 CZK
APOSOR913346-1G APOSOR913346-250MG
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carboxylic acid 95%
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₈O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08437234
CAS číslo: 31518-14-6