Tisk…
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913345-1G OR913345-250MG
APOSOR913345-1GEA 5530 CZK
APOSOR913345-1G APOSOR913345-250MG
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carbonitrile 95%
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08437233
CAS číslo: 31518-13-5