Tisk…
Methyl oxindole-4-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913340-1G OR913340-250MG
APOSOR913340-1GEA 4300 CZK
APOSOR913340-1G APOSOR913340-250MG
Methyl oxindole-4-carboxylate 95%
Methyl oxindole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08277245
CAS číslo: 90924-46-2