Tisk…
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913339-1G OR913339-5G
APOSOR913339-1GEA 900 CZK
APOSOR913339-1G APOSOR913339-5G
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile 95%
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile
Vzorec: C₉H₅NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276872
CAS číslo: 24434-84-2