Tisk…
Ethyl tetrahydro-2-furoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913297-1G OR913297-5G
APOSOR913297-1GEA 0 CZK
APOSOR913297-1G APOSOR913297-5G
Ethyl tetrahydro-2-furoate 95%
Ethyl tetrahydro-2-furoate
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08063871
CAS číslo: 16874-34-3