3-Methyl-4-piperidone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Methylpiperidin-4-one
OR913284-1G
OR913284-250MG
APOSOR913284-1GEA
3060
CZK
APOSOR913284-1G
APOSOR913284-250MG
3-Methyl-4-piperidone 95%
3-Methyl-4-piperidone
Vzorec:
C₆H₁₁NO MW: 113,158 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07787596 CAS číslo: 5773-58-0 |