Tisk…
4-Chloro-6-ethyl-2-methylpyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913279-1G OR913279-250MG
APOSOR913279-1GEA 17990 CZK
APOSOR913279-1G APOSOR913279-250MG
4-Chloro-6-ethyl-2-methylpyrimidine 95%
4-Chloro-6-ethyl-2-methylpyrimidine
Vzorec: C₇H₉ClN₂
MW: 156,613 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782027
CAS číslo: 89966-72-3