Tisk…
(4-Methoxy-pyridin-2-yl)-methanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Methoxypyridin-2-yl)methanol
OR913249-5G
APOSOR913249-5GEA 1950 CZK
APOSOR913249-5G
(4-Methoxy-pyridin-2-yl)-methanol 98%
(4-Methoxy-pyridin-2-yl)-methanol
Vzorec: C₇H₉NO₂
MW: 139,152 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07774100
CAS číslo: 16665-38-6