Tisk…
1-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913238-1G OR913238-250MG
APOSOR913238-1GEA 3480 CZK
APOSOR913238-1G APOSOR913238-250MG
1-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)ethanone 95%
1-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)ethanone
Vzorec: C₁₀H₈ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07437837
CAS číslo: 51843-24-4