Tisk…
7-Methylindoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913234-1G OR913234-250MG OR913234-5G
APOSOR913234-1GEA 8700 CZK
APOSOR913234-1G APOSOR913234-250MG APOSOR913234-5G
7-Methylindoline 95%
7-Methylindoline
Vzorec: C₉H₁₁N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371631
CAS číslo: 65673-86-1