Tisk…
5-Chloro-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR913233-100MG OR913233-1G OR913233-250MG
APOSOR913233-100MGEA 910 CZK
APOSOR913233-100MG APOSOR913233-1G APOSOR913233-250MG
5-Chloro-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
5-Chloro-1H-indazole-3-carbonitrile
Vzorec: C₈H₄ClN₃
MW: 177,59 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07371575
CAS číslo: 29646-35-3