Tisk…
(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913229-1G OR913229-25G OR913229-5G
APOSOR913229-1GEA 1700 CZK
APOSOR913229-1G APOSOR913229-25G APOSOR913229-5G
(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxylic acid 95%
(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,275 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798812
CAS číslo: 16052-40-7