2-Methoxy-3-methylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913222-1G
OR913222-250MG
APOSOR913222-1GEA
3060
CZK
APOSOR913222-1G
APOSOR913222-250MG
2-Methoxy-3-methylpyridine 95%
2-Methoxy-3-methylpyridine
Vzorec:
C₇H₉NO MW: 123,152 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07367922 CAS číslo: 19230-59-2 |