4-Hydroxy-3-methylthiophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913154-1G
OR913154-250MG
APOSOR913154-1GEA
19440
CZK
APOSOR913154-1G
APOSOR913154-250MG
4-Hydroxy-3-methylthiophenol 97%
4-Hydroxy-3-methylthiophenol
Vzorec:
C₇H₈OS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06657554 CAS číslo: 32281-01-9 |