Tisk…
(3,5-Dimethoxybenzyl)methylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913105-1G OR913105-5G
APOSOR913105-1GEA 1740 CZK
APOSOR913105-1G APOSOR913105-5G
(3,5-Dimethoxybenzyl)methylamine 95%
(3,5-Dimethoxybenzyl)methylamine
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864733
CAS číslo: 77775-71-4