(1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
[3-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]benzene, 3-(Aminomethyl)-1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazole
OR9131-1G
OR9131-250MG
APOSOR9131-1GEA
8900
CZK
APOSOR9131-1G
APOSOR9131-250MG
(1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine 95+%
(1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine
Vzorec:
C₁₁H₁₃N₃ MW: 187,241 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08271937 CAS číslo: 869901-12-2 UN: 2735 ADR: 8,III |