Tisk…
2,3-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR913085-1G OR913085-250MG
APOSOR913085-1GEA 2650 CZK
APOSOR913085-1G APOSOR913085-250MG
2,3-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
2,3-Dimethyl-5-nitroaniline
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.177 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664520
CAS číslo: 109508-62-5